Learn More
Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 33 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11628318
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
Punto de ebullición 120.0°C
Punto de fusión 8.0°C
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 1.3600g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 25 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 32.5 to 33.5% (total base)
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.36
Forma física Líquido