Learn More
Monohidrato de hidróxido sódico, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359667
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 12179-02-1
Fórmula molecular H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 58.01
Número MDL MFCD00149229
Clave InChI JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide monohydrate
Color Blanco
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 318.4°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.996% (metals basis)
Densidad 2.13 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC sodio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.01 (40.00 Anhydrous)
Olor Odorless
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide monohydrate