Learn More
Hidróxido sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, FE, E524, del 98 al 100,5 %, sedimentos, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15680810 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, FE, FE, E524, del 98 al 100,5 %, sedimentos
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100.5%, pellets
Punto de ebullición 1,390°C
% máx. CAS 100%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 to 100.5%
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Densidad 2.13 g/cm3
Cantidad 4 x 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00
Grado puriss.
Envase Frasco de polietileno
Densidad del vapor >1 (vs air)
Forma física sedimentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.