Learn More
Hidróxido sódico, Puriss. P.a., reactivo ACS, react. farmacopea europea, K ≤0,02 %, ≥98 %, pastillas, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071974 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
20 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, K ≤0,02 %, ≥98 %, pastillas
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Fórmula lineal NaOH
Número UN 1823
Información de solubilidad Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.