Learn More
Hidróxido sódico, uso con reactivos, 97 %, polvo, Honeywell™
Código de producto. 15676130 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Uso con reactivos, polvo, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
pH Alkaline
Color Incolora
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 319°C
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Densidad 2.13g/cm3
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Envase Frasco de polietileno
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forma física Sólido