Learn More
Hidróxido sódico, calidad de semiconductor, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
- Amplia gama de productos para la industria de la electrónica y los semiconductores
- Para los científicos dedicados a la educación, la investigación, el desarrollo, la creación de prototipos y la fabricación a pequeña escala de microchips y nanochips de alta tecnología
- Pureza superior, estabilidad y excepcional homogeneidad entre lotes
- Incluye productos de alta pureza necesarios para aplicaciones de alto rendimiento, como agentes grabadores, disolventes o hexametildisilazano (HMD)
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
Fórmula lineal | NaOH |
Número UN | 1823 |
Información de solubilidad | Soluble in water, 1260 g/L at 20°C |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.99% (trace metals basis) |
Grado | semiconductor |
Densidad del vapor | >1 (vs air) |
Presión de vapor | 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide