Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,02 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12913614 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 0.02mol/L
Cantidad 1000 mL
Forma física Líquido