Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.111M (0.111N), for analysis of milk, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 5 L |
Normalidad | 0.111 |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Trazabilidad según el NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |