Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,1M, Honeywell Fluka™
Volumétrica, 0,1 M de NaOH (0,1N)
41.97€ - 233.43€
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15693570
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
319481-500ML
500 mL
41.97€
500 ml
15663570
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
319481-1L
1 L
55.62€
1 litro
15683570
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
319481-2L
2 L
82.00€
2 litros
15673570
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
319481-2.5L
2.5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15613580
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
319481-6X500ML
6 x 500 mL
205.75€
paquete de 6
15603580
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
319481-6X1L
6 x 1 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodio;hidróxido
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Especificaciones
Sodium Hydroxide Solution
HNaO
0.1M
NONH for all modes of transport
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
>1 (vs air)
1310-73-2
NaOH
MFCD00003548
1g/mL at 25°C
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodio;hidróxido
14798
40g/mol
3mmHg (37°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda