Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, react.farmacopeaeuropea, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Volumétrico, react.farmacopeaeuropea, 0,1 M NaOH (0,1 N)
34.79€ - 257.30€
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Fórmula molecular | HNaO |
Peso molecular (g/mol) | 39.997 |
Número MDL | MFCD00003548 |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nombre IUPAC | sodio;hidróxido |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15634910
|
Honeywell-Fluka
35263-1L |
1 L | Frasco de plástico |
34.79€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15664910
|
Honeywell-Fluka
35263-5L-VP |
5 L | RECIPIENTE VOLPAC™ |
131.64€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15654910
|
Honeywell-Fluka
35263-5L |
5 L | Frasco de plástico |
74.92€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15674910
|
Honeywell-Fluka
35263-6X1L |
6 x 1 L | Frasco de plástico |
182.03€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15624910
|
Honeywell-Fluka
35263-10L-VP |
10 L | RECIPIENTE VOLPAC™ |
226.48€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15644910
|
Honeywell-Fluka
35263-4X5L |
4 x 5 L | N/A | ||||||
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodio;hidróxido |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium hydroxide solution | |
HNaO | |
0.1M | |
NONH for all modes of transport | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
40g/mol |
1310-73-2 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
3 mmHg (37°C) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda