Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073191 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
6 Ampules
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
Número MDL 3548
Especificaciones
Color Incolora
Cantidad 1 Ampule
Envase Ampolla
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide