Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M, Honeywell™
Código de producto. 15696780 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Volumétrico, NaOH 1 M (1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 1M
Número MDL MFCD00003548
Número UN UN1824
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda