Learn More
Solución de hidróxido sódico, peso del 40 %, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
5L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Descripción
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Fórmula molecular | HNaO |
Concentración | 40% by weight |
Densidad | 1.43g/mL |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Cantidad | 5 L |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodio hidróxído 40 p/p % solución
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide