Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrica, 10,0M de KOH (10,0N), Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide solution |
pH | >14 |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Volumetric, 2.0;M HCl (2.0N) |
Punto de ebullición | 120°C |
Fórmula lineal | NaOH |
Número UN | UN1824 |
Densidad | 1.327g/mL at 25°C |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Cantidad | 1 L |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide solution
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide