Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrica, 2 M de NaOH (2N), Honeywell Fluka
Volumétrica, 2 M de NaOH (2N)
21.22€ - 50.87€
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15606790
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
71474-1L
1 L Frasco de polietileno
21.22€
1 litro
15616790
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
71474-2.5L
2.5 L Frasco de polietileno
50.87€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
1310-73-2, 7732-18-5
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodio;hidróxido
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Especificaciones
Sodium hydroxide solution
105°C to 140°C
≥90.0000%, ≥5.0000%
HNaO
2 M NaOH (2N)
UN1824
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
volumétrico
Volumetric, 2 M NaOH (2N)
1310-73-2, 7732-18-5
≤100.0000%, <10.0000%
NaOH
MFCD00003548
1.08 g/cm3
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodio;hidróxido
14798
40.0
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1080 días a partir de la fecha de fabricación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte: 8; grupo de embalaje: 3: II; Nombre del producto expedido: Solución de hidróxido sódico
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
  • sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide