Learn More
Hidróxido sódico (escamas blancos), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10306323
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Hidróxido sódico (escamas blancas)
El hidróxido sódico se utiliza para ajustar el pH de los tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
pH 14
Color Blanco
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 318°C
Notas del porcentaje del ensayo ≥98 %
Número UN 1823
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mbar at 700°C
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.