Learn More
Sodium hypochlorite solution, 6-14% active chlorine basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
6-14% active chlorine basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 111°C
Nombre del producto químico o material Sodium hypochlorite solution
Nombre de nota 6-14% active chlorine basis
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% máx. CAS <90.0000%, <20.0000%
Cantidad 6 x 500 mL
Fórmula lineal NaClO
Número UN UN1791
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44
Porcentaje de pureza 6 to 14% (active chlorine basis)
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.206 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hypochlorite,solution