Learn More
Solución de hipoclorito de sodio, uso con reactivos, disponible con cloro del 10 al 15 %, Honeywell
Código de producto. 15695490 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Uso con reactivos, disponible con cloro del 10 al 15 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hypochlorite solution
Cantidad 5 L
Fórmula lineal NaClO
Número UN UN1791
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44
Densidad 1.206g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hypochlorite,solution