Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, Reagent grade, Available chlorine 4.00 to 4.99%, Honeywell
Código de producto. 15692440 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
3 L
5 L
Reagent Grade, available chlorine 4.00-4.99 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hypochlorite Solution
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal NaClO
Número UN 3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44g/mol
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Available chlorine 4.00 to 4.99%
Presión de vapor 17.5mmHg (20°C)
Densidad 1.097g/mL at 25°C