Learn More
Solución fuerte de hipoclorito sódico según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
Shop All Reagecon Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500 ml
Description
- Reactivo de Farmacopea Europea, solución
- Producto estable de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea (EP).
- Estos incluyen el uso como reactivo en la realización de las pruebas descritas en varios monográficos de la EP.
- Este reactivo de la EP Reagecon es preciso, estable y reproducible.
- La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
Specifications
Specifications
Envase | Frasco de vidrio ámbar Winchester GL45 |
Forma física | Líquido |
Técnica | Prueba de EP |
Cantidad | 500 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, STRONG
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hypochlorite
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction