Learn More
Sodium iodide, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15625310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
ACS Reagent,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaI
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad Vapor Density: >1 (vs air)