Learn More
Yoduro de sodio, ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
151.00€ - 1495.00€
CAS | 7681-82-5 |
---|---|
Fórmula molecular | INa |
Peso molecular (g/mol) | 149.894 |
Número MDL | MFCD00003532 |
Clave InChI | FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech |
PubChem CID | 5238 |
ChEBI | CHEBI:33167 |
Nombre IUPAC | sodio; yoduro |
SMILES | [Na+].[I-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11430021
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044766.14 |
25 g |
151.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11440021
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044766.22 |
100 g |
384.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450021
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044766.36 |
500 g |
1495.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of alkyl chlorides into alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7681-82-5 | |
149.894 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
5238 | |
sodio; yoduro |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
CHEBI:33167 | |
[Na+].[I-] |
Especificaciones
1300°C to 1304°C | |
651°C | |
Blanco | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00003532 | |
Soluble in water,alcohol,glycerol and acetone. Insoluble in ether. | |
[Na+].[I-] | |
149.894 | |
CHEBI:33167 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sodium iodide | |
7681-82-5 | |
Polvo | |
INa | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; yoduro | |
5238 | |
149.89 | |
1.7745 | |
3.67 |
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Usar guantes adecuados.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-679-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WB6475000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sodium iodide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium iodide