Learn More
Metabisulfito de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
27.70€ - 143.72€
CAS | 7681-57-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Na2O5S2 |
Peso molecular (g/mol) | 190.09 |
Número MDL | MFCD00167602 |
Clave InChI | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
PubChem CID | 656671 |
Nombre IUPAC | Sulfinato de disodio (sulfinatooxi) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11493587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17351.36 |
500 g |
27.70€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11403597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17351.0E |
2500 g |
45.43€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11413597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17351.0C |
10,000 g |
143.72€
10000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium metabisulfite is used as an active ingredient in campden tablets, as a cleaning agent for potable water reverse osmosis membranes, as a preservative and an antioxidant in food. It also acts as a corrosion inhibitor in oil and gas industry, as a bleaching agent in the production of coconut cream, as the source of sulfur dioxide and in the destruction of cyanide in commercial gold cyanidation processes. It is utilized in the precipitation of gold from auric acid as well as in the waste water treatment to remove hexavaent chromium as trivalent chromium by precipitation after reduction. Further, it is used in photography. In addition, it plays as an oxygen scavenger to eliminate the dissolved oxygen in wastewater and in pipes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa metabisulfita sódica se utiliza como ingrediente activo en las tabletas Campden, como agente limpiador de las membranas de ósmosis inversa del agua potable, como conservante y antioxidante en los alimentos. También actúa como inhibidor de la corrosión en la industria del petróleo y el gas, como agente blanqueador en la producción de crema de coco, como fuente de dióxido de azufre y en la destrucción del cianuro en los procesos comerciales de cianuración del oro. Se utiliza en la precipitación de oro a partir de ácido áurico, así como en el tratamiento de aguas residuales para eliminar el cromo hexavalente como cromo trivalente por precipitación después de la reducción. Además, se utiliza en fotografía. Además, actúa como un eliminador de oxígeno para eliminar el oxígeno disuelto en las aguas residuales y en las tuberías.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y glicerol.
Notas
Sensible a la humedad y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
7681-57-4 | |
190.09 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
656671 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
Sulfinato de disodio (sulfinatooxi) |
Especificaciones
Sodium metabisulfite | |
7681-57-4 | |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfinato de disodio (sulfinatooxi) | |
656671 | |
97% | |
Air and moisture sensitive |
>300°C | |
3.5 to 5.0 | |
Na2S2O5 | |
14,8638 | |
Soluble in water,ethanol and glycerol. | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O | |
190.09 | |
190.1 | |
Like Rotten Eggs | |
1.48 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H302
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-673-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UX8225000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium metabisulphate