Learn More
Sodium metabisulfite, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15681330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metabisulfite
Punto de fusión >300°C (literature)
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97 to 100.5%
Fórmula lineal Na2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Porcentaje de pureza 65.0 to 67.4% (SO2 basis)
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 2.36 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.