Learn More
Metatungstato de sodio hidrato, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
85.20€ - 700.00€
CAS | 652154-12-6 |
---|---|
Fórmula molecular | H2Na6O40W12·xH2O |
Número MDL | MFCD00150663 |
Sinónimo | Sodium polytungstate Hydrate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10091601
|
Thermo Scientific Acros
304090500 |
50 g | Frasco de vidrio |
85.20€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10173281
|
Thermo Scientific Acros
304092500 |
250 g | Frasco de vidrio |
289.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10423075
|
Thermo Scientific Acros
304090010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
700.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
652154-12-6 | |
H2Na6O40W12·xH2O | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate Hydrate |
Especificaciones
Sodium metatungstate hydrate | |
Blanco a amarillo | |
H2Na6O40W12·xH2O | |
MFCD00150663 | |
Solubility in water: >1000g/L (20°C). | |
≥85% (WO3) |
652154-12-6 | |
Polvo cristalino o gránulos | |
Na6[H2W12O40]·xH2O | |
Sodium polytungstate Hydrate | |
2986.13 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.Provoca lesiones oculares graves.Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment.
Peligro
- Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.