Learn More
Dihidrato de molibdato de sodio, puriss., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Sodium Molybdate Dihydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of PhEur |
Cantidad | 6 x 2.5 kg |
Fórmula lineal | Na2MoO4 · 2H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.95 |
Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur