Learn More
Dihidrato de molibdato de sodio, puriss., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Molybdate Dihydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of PhEur |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | Na2MoO4 · 2H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.95g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |