Learn More
Nitrato de sodio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Descripción
Sodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium nitrate |
Punto de fusión | 308°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (metals basis) |
Información de solubilidad | Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.99 |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Aspecto | White crystals |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium nitrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium nitrate