Learn More
Solución tampón de nitrato de sodio (NaNO3) 5 M (5 N), SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 m
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 5 m |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5M Sodium Nitrate Buffer
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium nitrate