Learn More
Sodium Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
paquete de 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nombre IUPAC sodio; nitrato
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Nitrate
Nombre de nota Reag. ISO
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaNO3
Número UN 1498
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium nitrate