Learn More
Nitrito de sodio, + 97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium nitrite |
Color | Amarillo |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 2 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
Fórmula lineal | NaNO2 |
Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
Índice Merck | 15, 8779 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69 |
Porcentaje de pureza | ≥97.0% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium nitrite
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.