Learn More
Nitrito de sodio, + 97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974261
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
Color Amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Índice Merck 15, 8779
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.