Learn More
Nitrito de sodio, 99 %, extra puro, contiene un reactivo antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium nitrite |
Nombre de nota | 99% |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 10 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | NaNO2 |
Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
Índice Merck | 15, 8779 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69 |