Learn More
Nitroferrocianuro de sodio dihidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42177 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
25 GR
500 g
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 13755-38-9
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Peso molecular (g/mol) 297.95
Número MDL MFCD00149192
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitroferricyanide dihydrate
Color Burdeos
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Índice Merck 15,878
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.94
Porcentaje de pureza 99.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.72
Densidad 1.7200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.