Learn More
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium (para)periodate |
Punto de fusión | 300°C |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Na3H2IO6 |
Número UN | UN1479 |
Información de solubilidad | 106.7g/L at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.89g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% (as H2INa3O6, RT) |