Learn More
Perborato sódico tetrahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367708
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Sodium perborate tetrahydrate is mainly used in textile mills as a bleaching agent for a variety of fabrics, namely, wool, cotton, linen, rayon, etc, and as oxidizing and fixing agent for dyes. It is also used in dentifrices, denture cleaners and pharmaceuticals due to its cleansing, deodorizing and antiseptic properties and is incorporated in soaps and detergent powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-00-7
Número MDL MFCD00149231
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Perborate Tetrahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Forma física Granular
Cantidad 25 g
Fórmula molecular NaBO3·4H2O
Información de solubilidad Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.86 (81.84 Anhydrous)
Grado Reactivo
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.73
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.