Learn More
Perclorato de sodio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium perchlorate |
Punto de fusión | 482.0°C |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NaClO4 |
Índice Merck | 15,8784 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.44 |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium perchlorate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.