Learn More
Perclorato de sodio monohidrato, +85 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
2.50 Kg
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7791-07-3 | ClNaO4·H2O | 140.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
CAS 7791-07-3
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate monohydrate
Punto de fusión 130.0°C
Color Blanco a amarillo
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 85.0 to 90% (as NaClO4) (Argentometry)
Fórmula molecular ClNaO4·H2O
Fórmula lineal ClNaO4·H2O
Índice Merck 15,8784
Información de solubilidad Solubility in water: 2090g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 140.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.46
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.