Learn More
Sodium Peroxide, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥95%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-60-6
Fórmula molecular Na2O2
Peso molecular (g/mol) 77.978
Número MDL MFCD00003497
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
Nombre IUPAC disodio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Peroxide
Nombre de nota Reag. ISO
Cantidad 1 kg
Número UN 1504
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.98g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado ACS/Puriss. p.a.