Learn More
Perrenato sódico, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407927
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
CAS: 13472-33-8 | O3Re | 234.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 13472-33-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium(VI) oxide
Color Violeta
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Fórmula molecular NaO4Re
Número MDL MFCD00016306
Sinónimo rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
Clave InChI KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxorrenio
Peso molecular (g/mol) 273.19
PubChem CID 102110
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.2