Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Persulfate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2S2O8 |
Número UN | 1505 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo |