Learn More
Persulfato de sodio, Honeywell
Código de producto. 15646860 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Purum p.a.,≥99.0% (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-27-1
Fórmula molecular Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 238.092
Número MDL MFCD00003501
Clave InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
Nombre IUPAC disodio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium persulfate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2S2O8
Número UN UN1505
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.