Learn More
Persulfato de sodio, Honeywell
Purum p.a.,≥99.0% (RT)
54.28€ - 267.90€
CAS | 7775-27-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Na2O8S2 |
Peso molecular (g/mol) | 238.092 |
Número MDL | MFCD00003501 |
Clave InChI | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
PubChem CID | 62655 |
Nombre IUPAC | disodio; sulfato de sulfonatooxi |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15656860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-500G |
500 g |
54.28€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15646860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-1KG |
1 kg |
89.05€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15666860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-5KG |
5 kg |
267.90€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
7775-27-1 | |
238.092 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
62655 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
disodio; sulfato de sulfonatooxi |
Especificaciones
Sodium persulfate | |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
238.092 | |
238.1g/mol |
7775-27-1 | |
Na2S2O8 | |
UN1505 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; sulfato de sulfonatooxi | |
62655 | |
≥99% (RT) |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P261-P280-P284-P370 + P378
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0525000.
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Sodium persulfate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.