Learn More
Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,6, Thermo Scientific™
41.40€ - 58.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentración | 0.2 M |
pH | 7.6 |
Forma física | Líquida |
Número MDL | MFCD00146206 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln. | |
7.6 | |
MFCD00146206 |
0.2 M | |
Líquida |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes