Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6
85.65€ - 136.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.6
Forma física Líquida
Número MDL MFCD00146206
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15432979
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60158.AK
250 mL
85.65€
250 ml
15442979
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J60158.AP
500 mL
136.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln.
7.6
MFCD00146206
Solución de tampón de 0,5 M
Líquida
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes