Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,5
78.80€ - 125.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
pH | 9.5 |
Forma física | Líquida |
Número MDL | MFCD00146206 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15484049
|
Thermo Scientific Chemicals
J61456.AK |
250 mL |
78.80€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15494049
|
Thermo Scientific Chemicals
J61456.AP |
500 mL |
125.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln. | |
9.5 | |
MFCD00146206 |
Solución de tampón de 0,5 M | |
Líquida |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes