Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, +99 %, reactivo ACS, adecuado para soluciones tampón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15139153
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo granular
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15, 8789
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C)
Envase Tambor de plástico