Learn More
Fosfato de sodio, dibásico dodecahidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
CAS: 10039-32-4 | HNa2O412H2O | 358.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 10039-32-4
Fórmula molecular HNa2O412H2O
Peso molecular (g/mol) 358.13
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Punto de fusión 35.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Na2HPO4·12H2O
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico