Learn More
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072319 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
ACS reagent, 98.0-102.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2HPO4 · 7H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 102%
Densidad 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air)