Learn More
Sodium phosphate dibasic, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate Dibasic |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC |
Forma física | Anhydrous |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | Na2HPO4 |
Información de solubilidad | Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.96g/mol |
Porcentaje de pureza | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction